Learn More
8-Bromo-1-octeno, TRC
Código de producto. 30341407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30341407 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30341407 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6871255G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Bromo-1-octene
CAS 2695-48-9
Fórmula molecular C8H15Br
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-Bromo-7-octene, 7-Octen-1-yl Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2H,1,3-8H2
SMILES BrCCCCCCC=C
Nombre IUPAC 8-bromooct-1-eno
Peso molecular (g/mol) 191.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.0357