Learn More
8-Bromo-1-octanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11496570 1 g 1 g
11406580 5 g 5 g
11416580 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11496570 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27628.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50816-19-8 | C8H17BrO | 209.127 g/mol
It is used to produce 8-phenylselanyl-octan-1-ol by reaction with diphenyl-diselane. The reaction occurs with reagent sodium borohydride and solvent ethanol at ambient temperature. The yield is about 96%. 8-Bromo-1-octanol was used in the synthesis of (E)-10-hydroxy-2-decenoic acid (royal jelly acid)1. It was also used in the synthesis of (Z)-14-methyl-9-pentadecenoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para producir 8-fenilselanil-octan-1-ol por reacción con difenil-diselano. La reacción se produce con el reactivo de borohidruro sódico y el disolvente de etanol a temperatura ambiente. El rendimiento es de aproximadamente un 96 %. El 8-bromo-1-octanol se utilizó en la síntesis del ácido (E)-10-hidroxi-2-decenoico (ácido de jalea real)1. También se utilizó en la síntesis del ácido (Z)-14-metil-9-pentadecenoico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Refrigerado (4 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50816-19-8
Fórmula molecular C8H17BrO
Peso molecular (g/mol) 209.127
Número MDL MFCD00010388
Clave InChI GMXIEASXPUEOTG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-bromo-1-octanol, 1-octanol, 8-bromo, 8-bromooctanol, octamethylene bromohydrin, 8-bromo octanol, 1-bromooctan-8-ol, 8-bromo-1-actanol, 8-bromooctane-1-ol, 1-bromo-octan-8-ol, 8-bromo-octan-1-ol
PubChem CID 162607
Nombre IUPAC 8-bromooctan-1-ol
SMILES C(CCCCBr)CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Bromo-1-octanol
Densidad 1.22
Punto de ebullición 79°C to 80°C (0.07 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal Br(CH2)8OH
Índice de refracción 1.481
Cantidad 1 g
Beilstein 1900837
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.13
Porcentaje de pureza 95%