Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Bromo-1-octanol |
| Densidad | 1.2200g/mL |
| Punto de ebullición | 79.0°C to 80.0°C (0.1 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (GC) |
| Cantidad | 25 g |
| Gravedad específica | 1.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.13 |
| Porcentaje de pureza | 95% |