Learn More
Ácido 8-bromo-1-naftoico, grado técnico, Maybridge™
Código de producto. 10796075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10796075 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10039161 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10796075 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB12326EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 1729-99-3
Fórmula molecular C11H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 251.079
Clave InChI DMEZDDHJCUHENA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-bromo-1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 8-bromo, maybridge1_002138, 8-bromo-1-carboxynaphthalene, 8-bromo-1-naphthalenecarboxylic acid, 1-naphthalenecarboxylicacid, 8-bromo, 8-bromo-naphthalene-1-carboxylic acid
PubChem CID 72873
Nombre IUPAC ácido 8-bromonaftaleno-1-carboxílico
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)O)C(=CC=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Bromo-1-naphthoic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.08
Porcentaje de pureza 95%