Learn More
Ácido 8-bromo-1-naftoico, grado técnico, Maybridge™
Código de producto. 10039161
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10039161 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10796075 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10039161 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB12326DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 1729-99-3
Fórmula molecular C11H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 251.079
Clave InChI DMEZDDHJCUHENA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-bromo-1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 8-bromo, maybridge1_002138, 8-bromo-1-carboxynaphthalene, 8-bromo-1-naphthalenecarboxylic acid, 1-naphthalenecarboxylicacid, 8-bromo, 8-bromo-naphthalene-1-carboxylic acid
PubChem CID 72873
Nombre IUPAC ácido 8-bromonaftaleno-1-carboxílico
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)O)C(=CC=C2)Br
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 8-Bromo-1-naphthoic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.08
Porcentaje de pureza 95%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.