Learn More
8-bencilteofilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Benzyltheophylline |
| CAS | 2879-15-4 |
| Fórmula molecular | C14H14N4O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3,9-dihydro-1,3-dimethyl-8-(phenylmethyl)-1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3-dimethyl-8-(phenylmethyl)-H-Purine-2,6-dione, NSC 14131 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14N4O2/c1-17-12-11(13(19)18(2)14(17)20)15-10(16-12)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,15,16) |
| SMILES | O=C1N(C)C(C(NC(CC2=CC=CC=C2)=N3)=C3N1C)=O |
| Nombre IUPAC | 8-bencil-1,3-dimetil-7H-purina-2,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 270.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.1117 |