Learn More
8-(benciloxi)guanosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-(Benzyloxy)guanosine |
| CAS | 3868-36-8 |
| Fórmula molecular | C17H19N5O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 8-(Phenylmethoxy)guanosine, NSC 90391 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19N5O6/c18-16-20-13-10(14(26)21-16)19-17(27-7-8-4-2-1-3-5-8)22(13)15-12(25)11(24)9(6-23)28-15/h1-5,9,11-12,15,23-25H,6-7H2,(H3,18,20,21,26)/t9-,11-,12-,15-/m1/s1 |
| SMILES | NC1=Nc2c(nc(OCc3ccccc3)n2[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]4O)C(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-8-fenilmetoxi-1H-purin-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 389.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 389.1335 |