Learn More
8-Benciloxi-5-(2-bromoacetil)-2(1H)-quinolinona, TRC
Código de producto. 30341451
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30341451 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30341451 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB28611510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Benzyloxy-5-(2-bromoacetyl)-2(1H)-quinolinone
CAS 100331-89-3
Fórmula molecular C18H14BrNO3
Cantidad 10 mg
Sinónimo 5-(Bromoacetyl)-8-(phenylmethoxy)-2(1H)-quinolinone, 5-(2-Bromo-1-oxoethyl)-8-benzyloxy-2(1H)-quinolinone, 5-Bromoacetyl-8-benzyloxycarbostyril, 8-(Benzyloxy)-5-(bromoacetyl)quinolin-2(1H)-one, 8-Benzyloxy-5-(2-Bromoacetyl)-1H-quinolin-2-one, 8-Benzyloxy-5-bromoacetylcarbostyril
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14BrNO3/c19-10-15(21)13-6-8-16(18-14(13)7-9-17(22)20-18)23-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10-11H2,(H,20,22)
SMILES BrCC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c3NC(=O)C=Cc13
Nombre IUPAC 5-(2-bromoacetil)-8-fenilmetoxi-1H-quinolin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 372.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.0157