Learn More
8-benciloxi-2'-desoxiguanosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Benzyloxy-2'-deoxyguanosine |
| CAS | 96964-90-8 |
| Fórmula molecular | C17H19N5O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19N5O5/c18-16-20-14-13(15(25)21-16)19-17(26-8-9-4-2-1-3-5-9)22(14)12-6-10(24)11(7-23)27-12/h1-5,10-12,23-24H,6-8H2,(H3,18,20,21,25)/t10-,11+,12+/m0/s1 |
| SMILES | NC1=Nc2c(nc(OCc3ccccc3)n2[C@H]4C[C@H](O)[C@@H](CO)O4)C(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-8-fenilmetoxi-1H-purin-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 373.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 373.1386 |