Learn More
8-bencil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-endo-ol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10787865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10787865 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
11386845 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10787865 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC73715DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 18717-73-2
Fórmula molecular C14H19NO
Peso molecular (g/mol) 217.312
Número MDL MFCD09966164
Clave InChI HCBGIBWAPOFRKI-PBWFPOADSA-N
Sinónimo n-benzylnortropine, 1r,5s-8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, endo-8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, 1s,5r-8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, 1r,3r,5s-8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, 1r,3s,5s-8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol
PubChem CID 14762744
Nombre IUPAC (1R,5S)-8-bencil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-ol
SMILES C1CC2CC(CC1N2CC3=CC=CC=C3)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-endo-ol
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.31
Porcentaje de pureza 95%