Learn More
8-azido adenosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Azido Adenosine |
| CAS | 4372-67-2 |
| Fórmula molecular | C10 H12 N8 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N8O4/c11-7-4-8(14-2-13-7)18(10(15-4)16-17-12)9-6(21)5(20)3(1-19)22-9/h2-3,5-6,9,19-21H,1H2,(H2,11,13,14)/t3-,5-,6-,9-/m0/s1 |
| SMILES | Nc1ncnc2c1nc(N=[N+]=[N-])n2[C@H]3O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@@H]3O |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4R,5S)-2-(6-amino-8-azidopurin-9-il)-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 308.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 308.0982 |