Learn More
8-Azahipoxantino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10194260 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10194260 1 g 1 g
12181050 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10194260 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 202590010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2683-90-1 | C4H3N5O | 137.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2683-90-1
Fórmula molecular C4H3N5O
Peso molecular (g/mol) 137.10
Número MDL MFCD00005804
Clave InChI OEEYCNOOAHGFHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-azahypoxanthine, azahypoxanthine, 3h-1,2,3 triazolo 4,5-d pyrimidin-7-ol, 7-hydroxy-1,2,3,4,6-pentaazaindene, 7h-1,2,3-triazolo 4,5-d pyrimidin-7-one, 1,4-dihydro, 7-hydroxy-v-triazolo d pyrimidine, 1h-1,2,3-triazolo 4,5-d pyrimidin-7-ol, v-triazolo 4,5-d pyrimidin-7-ol, 7-hydroxy-3h-1,2,3 triazolo 4,5-d pyrimidine
PubChem CID 75895
Nombre IUPAC 2,3-dihidrotriazolo[4,5-d]pirimidin-7-ona
SMILES O=C1N=CN=C2NNN=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Azahypoxanthine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Beige a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 26, IV, 4130
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkaline solution at ph >9
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 8-Azahypoxanthine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.