Learn More
8-azaguanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Azaguanine |
| CAS | 134-58-7 |
| Fórmula molecular | C4 H4 N6 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 5-Amino-3,6-dihydro-7H-1,2,3-triazolo(4,5-d)pyrimidin-7-one, Azaguanine, Azan, Guanazol, Guanazolo, Pathocidin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4N6O/c5-4-6-2-1(3(11)7-4)8-10-9-2/h(H4,5,6,7,8,9,10,11) |
| SMILES | NC1=Nc2nn[nH]c2C(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 5-amino-1,6-dihidrotriazolo[4,5-d]pirimidin-7-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 152.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.0447 |