Learn More
8-Azaguanina, 98 %
Código de producto. 15891002 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15891002 1 g 1 g
15801012 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15891002 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 229920010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 134-58-7 | C4H4N6O | 152.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134-58-7
Fórmula molecular C4H4N6O
Peso molecular (g/mol) 152.12
Número MDL MFCD00056937
Clave InChI LPXQRXLUHJKZIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo guanazol, azaguanine, 8 ag, guanazolo, azan, triazologuanine, pathocidine, 8-azaguanine, pathocidin, azaguanine-8
PubChem CID 8646
ChEBI CHEBI:63486
SMILES NC1=NC(=O)C2=NNNC2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Azaguanine
Nombre de nota 98%
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 889
Nombre IUPAC 5-amino-2H,3H,7H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pirimidina-7-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.12
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Polvo