Learn More
Beskrivelse
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | 8-Azaguanine |
| Nombre de nota | 98% |
| Color | Amarillo |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Cantidad | 5 g |
| Índice Merck | 15, 889 |
| Nombre IUPAC | 5-amino-2,3-dihidrotriazolo[4,5-d]pirimidin-7-ona |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.12 |
| Porcentaje de pureza | ≥97% |
| Forma física | Polvo |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.