Learn More
8-azaguanina (10 mM en DMSO), TRC
Código de producto. 30392639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1x1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30392639 1x1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30392639 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT41631X1ML
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Azaguanine
CAS 134-58-7
Fórmula molecular C4 H4 N6 O
Cantidad 1x1 mL
Sinónimo 5-Amino-3,6-dihydro-7H-1,2,3-triazolo(4,5-d)pyrimidin-7-one, Azaguanine, Azan, Guanazol, Guanazolo, Pathocidin
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4N6O/c5-4-6-2-1(3(11)7-4)8-10-9-2/h(H4,5,6,7,8,9,10,11)
SMILES NC1=Nc2nn[nH]c2C(=O)N1
Nombre IUPAC 5-amino-1,6-dihidrotriazolo[4,5-d]pirimidin-7-ona
Peso molecular (g/mol) 152.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0447
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10 mM