Learn More
MedChemExpress 8-Azaguanine
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecular | 152.11 g/mol |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 134-58-7 |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Pureza | 98.0% |
| Solubilidad | DMSO : 2.44 mg/mL (16.04 mM∣Need ultrasonic) |
| Objetivo | Nucleoside Antimetabolite/Analog∣Endogenous Metabolite |
| Cantidad | 100 mg |