Learn More
8-azaadenosina, TRC
Código de producto. 30348506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30348506 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30348506 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA79730510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Azaadenosine
CAS 10299-44-2
Fórmula molecular C9 H12 N6 O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo NSC 72961, 7-Amino-3-β-D-ribofuranosyl-v-triazolo[4,5-d]pyrimidine, 3-β-D-Ribofuranosyl-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-amine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12N6O4/c10-7-4-8(12-2-11-7)15(14-13-4)9-6(18)5(17)3(1-16)19-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H2,10,11,12)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
SMILES Nc1ncnc2c1nnn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(7-aminotriazolo[4,5-d]pirimidin-3-il)-5-(hidroximetil)tetrahidrofurano-3,4-diol
Peso molecular (g/mol) 268.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.092