Learn More
8-azaadenina, TRC
Código de producto. 30330123
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330123 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30330123 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA797308100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Azaadenine
CAS 1123-54-2
Fórmula molecular C4H4N6
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1H-1,2,3-Triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-amine, 6-Amino-8-azapurine, 7-Amino-1-v-triazolo[d]pyrimidine, 7-Amino-v-triazolo[d]pyrimidine, 8-Aza-6-aminopurine, NSC 32797
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4N6/c5-3-2-4(7-1-6-3)9-10-8-2/h1H,(H3,5,6,7,8,9,10)
SMILES NC(NC=N1)=C2C1=NN=N2
Nombre IUPAC 1H-triazolo[4,5-d]pirimidin-7-amina
Peso molecular (g/mol) 136.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0497