Learn More
8-anti-Ipratropio bromuro, TRC
Código de producto. 30133237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133237 25 mg 25 miligramos
30009963 2.5 mg 2.50 miligramo
30006193 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133237 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI74050525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58073-59-9
Fórmula molecular C20 H30 N O3 . Br
Peso molecular (g/mol) 412.36
Sinónimo 8-Azoniabicyclo[3.2.1]octane, 3-(3-hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy)-8-methyl-8-(1-methylethyl)-, bromide (1:1), (3-endo,8-anti)-, 8-Azoniabicyclo[3.2.1]octane, 3-(3-hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy)-8-methyl-8-(1-methylethyl)-, bromide, (3-endo,8-anti)- (9CI);
SMILES OCC(C1=CC=CC=C1)C(O[C@H]2CC3CCC(C2)[N@@+]3(C(C)C)C)=O.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,3r,5S,8s)-3-(((2RS)-3-hydroxy-2-phenylpropanoyl)oxy)-8-methyl-8-(1-methylethyl)-8-azoniabicyclo(3.2.1)octane
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H30NO3.BrH/c1-14(2)21(3)16-9-10-17(21)12-18(11-16)24-20(23)19(13-22)15-7-5-4-6-8-15;/h4-8,14,16-19,22H,9-13H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.1409