Learn More
Sal de amonio de ácido 8-anilinonaftaleno-1-sulfónico, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10539950 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10539950 250 g 250 GR
1 options
Código de producto. 10539950 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/7486/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 243°C
CAS 28836-03-5
Color Verde
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Fórmula molecular C16H16N2O3S
Número MDL 12560
Clave InChI IPBNQYLKHUNLQE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [NH4+].[O-]S(=O)(=O)C1=C2C(NC3=CC=CC=C3)=CC=CC2=CC=C1
Nombre IUPAC amonio 8-(fenilamino)naftaleno-1-sulfonato
Peso molecular (g/mol) 316.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.38g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 8-Anilinonaphthalene-1-sulfonic acid ammonium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.