Learn More
Sal de amonio 8-Anilinonaftaleno-1-ácido sulfónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
ANS forms an inclusion complex with cyclodextrin. Such model systems are useful to mimic biological recognition and can be studied by measuring the change in fluorescence of free-ANS to complexed-ANS. When ANS enters the hydrophobic core of cyclodestrin, it’s fluorescence increases. It is commonly used to study molecular assemblies of surfactants and amphiphilic polymers because a blue shift of the emission maximum indicates the fluorophore is located in less polar media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La ANS forma un complejo de inclusión con ciclodextrina. Estos sistemas modelo son útiles para imitar el reconocimiento biológico y pueden estudiarse midiendo el cambio en la fluorescencia de los compuestos sin ANS y aquellos que son ANS complejos. Cuando la ANS entra en el núcleo hidrofóbico de la ciclodextrina, aumenta la fluorescencia. Se utiliza comúnmente para estudiar ensamblajes moleculares de surfactantes y polímeros anfílicos porque un desplazamiento azul del máximo de emisión indica que el fluoróforo está ubicado en medios menos polares.
Solubilidad
Soluble en agua, 1N NaOH y metanol.
Notas
Sensible a la luz & y al aire & Higroscópico. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Anilinonaphthalene-1-sulfonic acid ammonium salt |
| Punto de fusión | 242°C to 244°C |
| Color | Amarillo a verde |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 3581235 |
| Sensibilidad | Air and light sensitive; Hygroscopic |
| Información de solubilidad | Soluble in water,1N NaOH,and methanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.37 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Polvo cristalino |