Learn More
Sal de amonio 8-Anilinonaftaleno-1-ácido sulfónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15480447 5 g 5 g
15490447 25 g 25 g
15400457 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15480447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65538.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.04€
    62.65€ / 5 g
    Ahorro 13.39€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Sonda fluorescente para proteínas en geles de poliacrilamida
ANS forms an inclusion complex with cyclodextrin. Such model systems are useful to mimic biological recognition and can be studied by measuring the change in fluorescence of free-ANS to complexed-ANS. When ANS enters the hydrophobic core of cyclodestrin, it’s fluorescence increases. It is commonly used to study molecular assemblies of surfactants and amphiphilic polymers because a blue shift of the emission maximum indicates the fluorophore is located in less polar media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La ANS forma un complejo de inclusión con ciclodextrina. Estos sistemas modelo son útiles para imitar el reconocimiento biológico y pueden estudiarse midiendo el cambio en la fluorescencia de los compuestos sin ANS y aquellos que son ANS complejos. Cuando la ANS entra en el núcleo hidrofóbico de la ciclodextrina, aumenta la fluorescencia. Se utiliza comúnmente para estudiar ensamblajes moleculares de surfactantes y polímeros anfílicos porque un desplazamiento azul del máximo de emisión indica que el fluoróforo está ubicado en medios menos polares.
Solubilidad
Soluble en agua, 1N NaOH y metanol.
Notas
Sensible a la luz & y al aire & Higroscópico. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28836-03-5
Fórmula molecular C16H16N2O3S
Peso molecular (g/mol) 316.38
Número MDL MFCD00012560
Clave InChI IPBNQYLKHUNLQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium 8-phenylamino naphthalene-1-sulfonate, 8-anilino-1-naphthalenesulfonic acid ammonium salt, unii-gt7mn8dkd7, gt7mn8dkd7, ammonium 8-anilino-1-naphthalenesulfonate, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-phenylamino-, monoammonium salt, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-phenylamino-, ammonium salt 1:1, ansa, 1-anilinonaphthalene-8-sulfonic acid ammonium salt, 82-76-8 parent
PubChem CID 120066
Nombre IUPAC azanio;8-anilinonaftaleno-1-sulfonato
SMILES [NH4+].[O-]S(=O)(=O)C1=C2C(NC3=CC=CC=C3)=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Anilinonaphthalene-1-sulfonic acid ammonium salt
Punto de fusión 242°C to 244°C
Color Amarillo a verde
Cantidad 5 g
Beilstein 3581235
Sensibilidad Air and light sensitive; Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water,1N NaOH,and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.37
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • 8-Anilinonaphthalene-1-sulfonic acid ammonium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 8-Anilinonaphthalene-1-sulfonic acid ammonium salt