Learn More
Ácido 8-anilinonaftaleno-1-sulfónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15406849
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15406849 25 g 25 g
15496839 5 g 5 g
15416849 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15406849 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65332.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Sonda fluorescente para proteínas en geles de poliacrilamida
Fluorescent probe for proteins on polyacrylamide gels
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82-76-8
Fórmula molecular C16H13NO3S
Peso molecular (g/mol) 299.344
Número MDL MFCD00003998
Clave InChI FWEOQOXTVHGIFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-anilino-1-naphthalenesulfonic acid, phenylperi acid, n-phenyl peri acid, 8-phenylamino naphthalene-1-sulfonic acid, 1-anilino-8-naphthalenesulfonate, 1-anilino-8-naphthalenesulfonic acid, peri acid, phenyl, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-phenylamino, 1-anilinonaphthalene-8-sulfonic acid, 8-anilino-1-naphthalene sulfonic acid
PubChem CID 1369
ChEBI CHEBI:39708
Nombre IUPAC Ácido 8-anilinonaftaleno-1-sulfónico
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC3=C2C(=CC=C3)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Anilinonaphthalene-1-sulfonic acid
Punto de fusión 215°C to 217°C
Color De negro a gris
Cantidad 25 g
Beilstein 1843887
Índice Merck 14,661
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.34
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 8-Anilinonaphthalene-1-sulfonic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid