Learn More
Sal hemimagnésica del ácido 8-anilino-1-naftalenosulfónico, TRC
Código de producto. 30341185
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30341185 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30341185 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6637985G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic Acid Hemimagnesium Salt
CAS 18108-68-4
Fórmula molecular 2[C16 H12 N O3 S] . Mg
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-Anilino-8-naphthalenesulfonate Magnesium Salt, 1-Anilino-8-naphthalenesulfonic Acid Magnesium Salt, 8-Anilino-1-naphthalenesulfonate Magnesium Salt, 8-Anilinonaphthalene-1-sulfonic acid Magnesium Salt, ANS hemi-Mg Salt, Magnesium 1-Anilino-8-naphthalenesulfonate, Magnesium 8-Anilino-1-naphthalenesulfonate
Fórmula InChI InChI=1S/2C16H13NO3S.Mg/c2*18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13;/h2*1-11,17H,(H,18,19,20);/q;;+2/p-2
SMILES [Mg+2].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12.[O-]S(=O)(=O)c4cccc5cccc(Nc6ccccc6)c45
Nombre IUPAC magnesio;8-anilinonaftaleno-1-sulfonato
Peso molecular (g/mol) 620.978
Formula Weight (peso de la fórmula) 620.093