Learn More
Ácido 8-anilino-1-naftaleno sulfónico, MP Biomedicals™
Código de producto. 11441972 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11441972 25 g
11411972 1 g
11431972 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11441972 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210563325
CAS 82-76-8
Fórmula molecular C16H13NO3S
Peso molecular (g/mol) 299.344
Clave InChI FWEOQOXTVHGIFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-anilino-1-naphthalenesulfonic acid, phenylperi acid, n-phenyl peri acid, 8-phenylamino naphthalene-1-sulfonic acid, 1-anilino-8-naphthalenesulfonate, 1-anilino-8-naphthalenesulfonic acid, peri acid, phenyl, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-phenylamino, 1-anilinonaphthalene-8-sulfonic acid, 8-anilino-1-naphthalene sulfonic acid
PubChem CID 1369
ChEBI CHEBI:39708
Nombre IUPAC Ácido 8-anilinonaftaleno-1-sulfónico
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC3=C2C(=CC=C3)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid
Nombre de nota For HPLC analysis
Color Gris a gris verdoso
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.983
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.35
Forma física Crystalline Powder