Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Anilino-1-naphthalene sulfonic acid |
| Nombre de nota | Free Acid |
| CAS | 82-76-8 |
| Fórmula molecular | C16H13NO3S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 8-anilino-1-naphthalenesulfonic acid, phenylperi acid, n-phenyl peri acid, 8-phenylamino naphthalene-1-sulfonic acid, 1-anilino-8-naphthalenesulfonate, 1-anilino-8-naphthalenesulfonic acid, peri acid, phenyl, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-phenylamino, 1-anilinonaphthalene-8-sulfonic acid, 8-anilino-1-naphthalene sulfonic acid |
| Clave InChI | FWEOQOXTVHGIFQ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC3=C2C(=CC=C3)S(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 8-anilinonaftaleno-1-sulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 299.344 |
| Mostrar más |