Learn More
8-Aminoquinolina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432768
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11432768 1 g 1 g
11442768 5 g 5 g
11452768 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11432768 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16752.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 578-66-5 | C9H8N2 | 144.177 g/mol
8-Aminoquinoline has been used in the preparation of base-stabilized terminal borylene complex of osmium. It is also used in the spectrophotometric determination of bivalent palladium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la 8-aminoquinolina se ha utilizado en la preparación de un complejo de osmio con base estabilizada de borileno terminal. También se utiliza en la determinación espectrofotométrica del paladio bivalente.
Solubilidad
soluble en agua.
Notas
sensible al aire. Almacénese lejos del aire bajo gas inerte seco. Incompatible con el aire y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 578-66-5
Fórmula molecular C9H8N2
Peso molecular (g/mol) 144.177
Número MDL MFCD00006809
Clave InChI WREVVZMUNPAPOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-aminoquinoline, 8-quinolinamine, 8-quinolylamine, quinoline, 8-amino, quinolin-8-ylamine, unii-u34eav21tg, 8-amino quinoline, ccris 1683, u34eav21tg, 8-amino-quinoline
PubChem CID 11359
Nombre IUPAC quinolin-8-amina
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)N)N=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Aminoquinoline
Punto de fusión 63°C to 67°C
Punto de ebullición 174°C (26 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 114474
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.18
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 8-Aminoquinoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 8-Quinolinamine