Learn More
Sal trisódica del ácido 8-aminopireno-1,3,6-trisulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Aminopyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt |
| CAS | 196504-57-1 |
| Fórmula molecular | C16 H8 N O9 S3 . 3 Na |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1,3,6-Pyrenetrisulfonic acid, 8-amino-, sodium salt (1:3), 1,3,6-Pyrenetrisulfonic acid, 8-amino-, trisodium salt (9CI), Sodium 8-amino-1,3,6-pyrenetrisulfonate (3:1), 8-Amino-1,3,6-pyrenetrisulfonic acid trisodium salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H11NO9S3.3Na/c17-11-5-12(27(18,19)20)8-3-4-10-14(29(24,25)26)6-13(28(21,22)23)9-2-1-7(11)15(8)16(9)10;;;/h1-6H,17H2,(H,18,19,20)(H,21,22,23)(H,24,25,26);;;/q;3*+1/p-3 |
| SMILES | [Na+].[Na+].[Na+].Nc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | trisodio;8-aminopireno-1,3,6-trisulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 523.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 522.9054 |