Learn More
Ácido 8-aminooctanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Aminooctanoic Acid |
| CAS | 1002-57-9 |
| Fórmula molecular | C8H17NO2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 8-Aminocaprylic Acid, NSC 59019, η-Aminocaprylic Acid, ω-Aminocaprylic Acid, ω-Aminooctanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H17NO2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8(10)11/h1-7,9H2,(H,10,11) |
| SMILES | C(CCCC(=O)O)CCCN |
| Nombre IUPAC | Ácido 8-aminooctanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 159.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.1259 |