Learn More
Ácido 8-aminooctanoico, 99 %
Código de producto. 11443597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11443597 1 g 1 g
11453597 5 g 5 g
11463597 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17353.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1002-57-9 | C8H17NO2 | 159,23 g/mol
El ácido 8-aminooctanoico participa en la preparación de lactamas mediante aminólisis catalizada por enzimas.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El ácido 8-aminooctanoico participa en la preparación de lactamas mediante aminolisis enzimática catalizada.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1002-57-9
Fórmula molecular C8H17NO2
Peso molecular (g/mol) 159.23
Número MDL MFCD00008245
Clave InChI UQXNEWQGGVUVQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-aminocaprylic acid, octanoic acid, 8-amino, omega-aminocaprylic acid, 8-amino caprylic acid, 8-amino-octanoic acid, .omega.-aminocaprylic acid, 8-amino capylic acid, 8ac, 8-aminocapylic acid, pubchem13165
PubChem CID 66085
Nombre IUPAC Ácido 8-aminooctanoico
SMILES NCCCCCCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Aminooctanoic acid
Punto de fusión 193°C to 196°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.23
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 8-Aminooctanoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 8-Aminooctanoic acid
RU– Solo para uso en investigación