Learn More
Ácido 8-aminonaftaleno-2-sulfónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426829
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15426829 100 g 100 g
15416829 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15426829 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65304.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 119-28-8 | C10H9NO3S | 223.246 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-28-8
Fórmula molecular C10H9NO3S
Peso molecular (g/mol) 223.246
Número MDL MFCD00004032
Clave InChI QEZZCWMQXHXAFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-amino-2-naphthalenesulfonic acid, 1,7-cleve's acid, 1-naphthylamine-7-sulfonic acid, 2-naphthalenesulfonic acid, 8-amino, cleve's theta-acid, 1-amino-7-sulfonaphthalene, 1-aminonaphthalene-7-sulfonic acid, 8-naphthylamine-2-sulfonic acid, 1-amino-7-naphthalenesulfonic acid, 1-amino-naphthalene-7-sulphonic acid
PubChem CID 8386
Nombre IUPAC ácido 8-aminonaftaleno-2-sulfónico
SMILES C1=CC2=C(C=C(C=C2)S(=O)(=O)O)C(=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Aminonaphthalene-2-sulfonic acid
Punto de fusión >300°C
Color Gris a amarillo
Cantidad 100 g
Número UN UN2585
Beilstein 2115629
Índice Merck 142,351
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.25
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 8-Aminonaphthalene-2-sulphonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 8-Aminonaphthalene-2-sulphonic acid