Learn More
Ácido 8-aminonaftaleno-1-sulfónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11328566 500 g 500 g
11308566 25 g 25 g
11318566 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11328566 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17616.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 82-75-7 | C10H9NO3S | 223.246 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82-75-7
Fórmula molecular C10H9NO3S
Peso molecular (g/mol) 223.246
Número MDL MFCD00035730
Clave InChI CYJJLCDCWVZEDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo peri acid, 8-amino-1-naphthalenesulfonic acid, 1-naphthylamine-8-sulfonic acid, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-amino, 8-aminonaphthalene-1-sulphonic acid, naphthylaminemonosulfonic acid s, 1-amino-8-naphthalene sulfonate, 1-aminonaphthalene-8-sulfonic acid, schollkopf's acid van, schollkopf's acid
PubChem CID 6722
Nombre IUPAC ácido 8-aminonaftaleno-1-sulfónico
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=CC=C2)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 500 g
Beilstein 983230
Índice Merck 14,6405
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.25
Porcentaje de pureza 98%