Learn More
8-Aminoisoquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10186187 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10186187 1 g Frasco de vidrio 1 g
10359447 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10186187 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429400010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23687-27-6 | C9H8N2 | 144.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23687-27-6
Fórmula molecular C9H8N2
Peso molecular (g/mol) 144.18
Número MDL MFCD00179553
Clave InChI GUSYANXQYUJOBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-aminoisoquinoline, 8-isoquinolinamine, isoquinolin-8-ylamine, 8-amino-isoquinoline, 8-isoquinolylamine, 8-amine-isoquinoline, pubchem6251, ksc201o9p, isoquinolin-8-amine; isoquinolin-8-ylamine
PubChem CID 13927912
Nombre IUPAC isoquinolin-8-amina
SMILES NC1=C2C=NC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Aminoisoquinoline
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 168.0°C to 169.0°C
Color Marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 8-Aminoisoquinoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.