Learn More
8-aminohipoxantina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Aminohypoxanthine |
| CAS | 45893-20-7 |
| Fórmula molecular | C5 H5 N5 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 8-Amino-1,9-dihydro-6H-purin-6-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5N5O/c6-5-9-2-3(10-5)7-1-8-4(2)11/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11) |
| SMILES | Nc1nc2C(=O)NC=Nc2[nH]1 |
| Nombre IUPAC | 8-amino-1,9-dihidropurin-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 151.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0494 |