Learn More
8-aminoguanosina, TRC
Código de producto. 30328097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30328097 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30328097 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6098751G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Aminoguanosine
CAS 3868-32-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 H14 N6 O5
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N6O5/c11-9-14-6-3(7(20)15-9)13-10(12)16(6)8-5(19)4(18)2(1-17)21-8/h2,4-5,8,17-19H,1H2,(H2,12,13)(H3,11,14,15,20)/t2-,4-,5-,8-/m1/s1
SMILES NC1=Nc2c(nc(N)n2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
Nombre IUPAC 2,8-diamino-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-1H-purin-6-ona
Peso molecular (g/mol) 298.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.1026
Porcentaje de pureza >95