Learn More
8-aminoguanina, TRC
Código de producto. 30310596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30310596 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30310596 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6098601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Aminoguanine
CAS 28128-41-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C5 H6 N6 O
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N6O/c6-4-8-1-2(9-4)10-5(7)11-3(1)12/h(H6,6,7,8,9,10,11,12)
SMILES NC1=Nc2[nH]c(N)nc2C(=O)N1
Nombre IUPAC 2,8-diamino-1,9-dihidropurin-6-ona
Peso molecular (g/mol) 166.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0603
Porcentaje de pureza >95