Learn More
8-aminoguanina, TRC
Código de producto. 30313395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30313395 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30313395 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6098602.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Aminoguanine
CAS 28128-41-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C5 H6 N6 O
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N6O/c6-4-8-1-2(9-4)10-5(7)11-3(1)12/h(H6,6,7,8,9,10,11,12)
SMILES NC1=Nc2[nH]c(N)nc2C(=O)N1
Nombre IUPAC 2,8-diamino-1,9-dihidropurin-6-ona
Peso molecular (g/mol) 166.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0603
Porcentaje de pureza >95