Learn More
8-amino-inosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Amino-Inosine |
| CAS | 13389-16-7 |
| Fórmula molecular | C10H13N5O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | NSC 109320 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13N5O5/c11-10-14-4-7(12-2-13-8(4)19)15(10)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H2,11,14)(H,12,13,19) |
| SMILES | C1=NC(=O)C2=C(N1)N(C(=N2)N)C3C(C(C(O3)CO)O)O |
| Nombre IUPAC | 8-amino-9-[3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-3H-purin-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 283.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 283.0917 |