Learn More
Ácido 8-amino-7-oxopelargonico cloruro, TRC
Código de producto. 30133449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133449 5 mg 5 miligramos
30011025 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133449 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6187505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 177408-65-0
Fórmula molecular C9 H17 N O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 223.7
Nombre IUPAC ácido 8-amino-7-oxononanoico; Cloruro
SMILES Cl.CC(N)C(=O)CCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Amino-7-oxopelargonic Acid, Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17NO3.ClH/c1-7(10)8(11)5-3-2-4-6-9(12)13;/h7H,2-6,10H2,1H3,(H,12,13);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.0975
Porcentaje de pureza >95%