Learn More
8-Amino-6-metoxiquinolina (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Amino-6-methoxyquinoline |
| CAS | 90-52-8 |
| Fórmula molecular | C10 H10 N2 O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 8-Quinolinamine, 6-methoxy-, Quinoline, 8-amino-6-methoxy- (6CI,7CI), 6-Methoxy-8-quinolinamine, 6-Methoxy-8-aminoquinoline, 6-Methoxyquinolin-8-amine, 6-Methoxyquinolin-8-ylamine, 8-Amino-6-methoxyquinoline, Amichin, NSC 119507, NSC 119508, NSC 13573, WR 15081, 6-Methoxyquinolin-8-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10N2O/c1-13-8-5-7-3-2-4-12-10(7)9(11)6-8/h2-6H,11H2,1H3 |
| SMILES | COc1cc(N)c2ncccc2c1 |
| Nombre IUPAC | 6-metoxiquinolin-8-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 174.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.0793 |