Learn More
Ácido 8-amino-5-[(4-hidroxifenil)amino]-2-naftalenosulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Amino-5-[(4-hydroxyphenyl)amino]-2-naphthalenesulfonic Acid |
| CAS | 6357-75-1 |
| Fórmula molecular | C16 H14 N2 O4 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 8-Amino-5-(p-hydroxyanilino)-2-naphthalenesulfonic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14N2O4S/c17-15-7-8-16(18-10-1-3-11(19)4-2-10)13-6-5-12(9-14(13)15)23(20,21)22/h1-9,18-19H,17H2,(H,20,21,22) |
| SMILES | Nc1ccc(Nc2ccc(O)cc2)c3ccc(cc13)S(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 8-amino-5-(4-hidroxianilino)naftaleno-2-sulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 330.358 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.067 |