Learn More
8-Amino-4-oxo-2-(tetrazol-5-il)benzopirano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Amino-4-oxo-2-(tetrazol-5-yl)benzopyran |
| CAS | 110683-22-2 |
| Fórmula molecular | C10H7N5O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 8-Amino-2-(1H-tetrazol-5-yl)-4H-1-benzopyran-4-one, 8-Amino-2-(2H-tetrazol-5-yl)-4H-1-benzopyran-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H7N5O2/c11-6-3-1-2-5-7(16)4-8(17-9(5)6)10-12-14-15-13-10/h1-4H,11H2,(H,12,13,14,15) |
| SMILES | Nc1cccc2C(=O)C=C(Oc12)c3nn[nH]n3 |
| Nombre IUPAC | 8-amino-2-(2H-tetrazol-5-il)cromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 229.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.06 |