Learn More
8-Amino-2-naftol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15463187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15463187 25 g 25 g
11404007 1 g 1 g
11414007 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15463187 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19404.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 118-46-7 | C10H9NO | 159.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-46-7
Fórmula molecular C10H9NO
Peso molecular (g/mol) 159.19
Número MDL MFCD00004031
Clave InChI KVHHMYZBFBSVDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-amino-7-naphthol, 8-amino-2-naphthol, 2-naphthalenol, 8-amino, 1-amino-7-hydroxynaphthalene, 7-hydroxy-1-naphthylamine, 2-naphthol, 8-amino, 8-amino-2-naphtol, 8-aminonaphth-2-ol, 1-amino-7-naphthol;, 8-amino-2-naphthaleno
PubChem CID 8358
Nombre IUPAC 8-aminonaftalen-2-ol
SMILES NC1=C2C=C(O)C=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Amino-2-naphthol
Punto de fusión 206°C to 210°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.19
Porcentaje de pureza 98%