Learn More
8-Amino-2-naftol, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10367751 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10367751 5 g Frasco de vidrio 5 g
10133391 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10367751 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 346390050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 118-46-7 | C10H9NO | 159.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-46-7
Fórmula molecular C10H9NO
Peso molecular (g/mol) 159.19
Número MDL MFCD00004031
Clave InChI KVHHMYZBFBSVDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-amino-7-naphthol, 8-amino-2-naphthol, 2-naphthalenol, 8-amino, 1-amino-7-hydroxynaphthalene, 7-hydroxy-1-naphthylamine, 2-naphthol, 8-amino, 8-amino-2-naphtol, 8-aminonaphth-2-ol, 1-amino-7-naphthol;, 8-amino-2-naphthaleno
PubChem CID 8358
Nombre IUPAC 8-aminonaftalen-2-ol
SMILES NC1=C2C=C(O)C=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Amino-2-naphthol
% mín. CAS 92.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 204.0°C to 207.0°C
Color Marrón a gris
Temperatura de inflamación >364°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 92% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 13, 685
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.18
Porcentaje de pureza 94%
Forma física Polvo o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 8-Amino-2-naphthol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.