Learn More
8-acetoxicarboestirilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Acetoxycarbostyril |
| CAS | 15450-72-3 |
| Fórmula molecular | C11H9NO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 8-Acetoxy-2-quinolone, 2,8-Quinolinediol 8-Acetate, 8-Acetoxy-1H-quinolin-2-one, 8-Acetoxy-2(1H)-quinolinone, 8-Acetoxy-2-hydroxyquinoline, 8-Acetoxy-2-quinolinol, 8-Acetoxy-2-quinolone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9NO3/c1-7(13)15-9-4-2-3-8-5-6-10(14)12-11(8)9/h2-6H,1H3,(H,12,14) |
| SMILES | CC(OC1=C2C(C=CC(O)=N2)=CC=C1)=O |
| Nombre IUPAC | Acetato de 2-hidroxiquinolin-8-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 203.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.06 |