Learn More
8,9-Di-O-metil-urolitina D, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8,9-Di-O-methyl-urolithin D |
| CAS | 1192835-55-4 |
| Fórmula molecular | C15H12O6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3,4-Dihydroxy-8,9-dimethoxy-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12O6/c1-19-11-5-8-7-3-4-10(16)13(17)14(7)21-15(18)9(8)6-12(11)20-2/h3-6,16-17H,1-2H3 |
| SMILES | O=C1C2=CC(OC)=C(OC)C=C2C3=CC=C(O)C(O)=C3O1 |
| Nombre IUPAC | 3,4-dihidroxi-8,9-dimetoxibenzo[c]cromen-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 288.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.0634 |