Learn More
8,9-di-O-metil-urolitina C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8,9-di-O-Methyl-urolithin C |
| CAS | 126438-35-5 |
| Fórmula molecular | C9 H8 N2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-Hydroxy-8,9-dimethoxy-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8N2/c1-7-9-5-3-2-4-8(9)6-10-11-7/h2-6H,1H3 |
| SMILES | Cc1nncc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 1-metilftalazina |
| Peso molecular (g/mol) | 144.173 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.069 |