Learn More
8,9-di-O-metil-urolitina C, TRC
Código de producto. 30382505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30382505 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30382505 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD479895100MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 8,9-di-O-Methyl-urolithin C
CAS 126438-35-5
Fórmula molecular C9 H8 N2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 3-Hydroxy-8,9-dimethoxy-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8N2/c1-7-9-5-3-2-4-8(9)6-10-11-7/h2-6H,1H3
SMILES Cc1nncc2ccccc12
Nombre IUPAC 1-metilftalazina
Peso molecular (g/mol) 144.173
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.069
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.