Learn More
∆8,9-Dehidroestrona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | delta8,9-Dehydroestrone |
| CAS | 474-87-3 |
| Fórmula molecular | C18 H20 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-Hydroxyestra-1,3,5(10),8-tetraen-17-one, 8,9-Dehydroestrone, δ8,9-Dehydroestrone, δ8-Dehydroestrone, δ8-Isoequilin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H20O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t16-,18-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CCC3=C(CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O |
| Nombre IUPAC | (13S,14S)-3-hidroxi-13-metil-7,11,12,14,15,16-hexahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-17-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 268.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.1463 |